(R)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Styryl-Ala-OH
OR961251-1G
APOSOR961251-1GEA 140 CHF
APOSOR961251-1G
(R)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860880
CAS-Nummer: 264903-53-9