1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960813-1G
OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA
108
CHF
APOSOR960813-1G
APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846494 CAS-Nummer: 70810-24-1 |