5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960393-1G
OR960393-250MG
APOSOR960393-1GEA
95.8
CHF
APOSOR960393-1G
APOSOR960393-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formel:
C₉H₉ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11219500 CAS-Nummer: 33781-38-3 |