(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960389-1G OR960389-250MG
APOSOR960389-1GEA 393 CHF
APOSOR960389-1G APOSOR960389-250MG
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
(Z)-3-Bromoacrylic acid
Formel: C₃H₃BrO₂
MW: 150,959 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075363
CAS-Nummer: 1609-92-3