5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960346-1G OR960346-250MG
APOSOR960346-1GEA 758 CHF
APOSOR960346-1G APOSOR960346-250MG
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26395889
CAS-Nummer: 848141-13-9