Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960344-1G
OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA
557
CHF
APOSOR960344-1G
APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,247 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14631395 CAS-Nummer: 174774-90-4 |