tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960329-1G OR960329-250MG
APOSOR960329-1GEA 522 CHF
APOSOR960329-1G APOSOR960329-250MG
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170,209 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12792276
CAS-Nummer: 141041-80-7