3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960306-1G OR960306-5G
APOSOR960306-1GEA 201 CHF
APOSOR960306-1G APOSOR960306-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole
Formel: C₈H₆ClN₃
MW: 179,606 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24394207
CAS-Nummer: 52853-74-4