3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960305-1G
OR960305-5G
APOSOR960305-1GEA
262
CHF
APOSOR960305-1G
APOSOR960305-5G
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formel:
C₈H₆ClN₃ MW: 179,606 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07352278 CAS-Nummer: 56015-92-0 |