4,7-Dichloro-1H-indole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960257-1G OR960257-250MG
APOSOR960257-1GEA 637 CHF
APOSOR960257-1G APOSOR960257-250MG
4,7-Dichloro-1H-indole 96%
4,7-Dichloro-1H-indole
Formel: C₈H₅Cl₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749917
CAS-Nummer: 96129-73-6