Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960248-1G OR960248-5G
APOSOR960248-1GEA 264 CHF
APOSOR960248-1G APOSOR960248-5G
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Pent-4-en-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121,608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437626
CAS-Nummer: 27546-60-7