2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960210-1G OR960210-5G
APOSOR960210-1GEA 348 CHF
APOSOR960210-1G APOSOR960210-5G
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15730334
CAS-Nummer: 114603-36-0