1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR960119-1G OR960119-250MG OR960119-500MG
APOSOR960119-1GEA 1330 CHF
APOSOR960119-1G APOSOR960119-250MG APOSOR960119-500MG
1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
1-Cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃N·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19690555
CAS-Nummer: 904733-73-9