2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR960086-1G
OR960086-5G
APOSOR960086-1GEA
195
CHF
APOSOR960086-1G
APOSOR960086-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02684306 CAS-Nummer: 289686-74-4 |