6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR960084-1G
OR960084-250MG
OR960084-5G
APOSOR960084-1GEA
29.7
CHF
APOSOR960084-1G
APOSOR960084-250MG
APOSOR960084-5G
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
6-Chloro-4-iodopyridin-3-amine
Formel:
C₅H₄ClIN₂ MW: 254,456 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11520341 CAS-Nummer: 351227-42-4 |