1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR960037-1G OR960037-5G
APOSOR960037-1GEA 87 CHF
APOSOR960037-1G APOSOR960037-5G
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08559037
CAS-Nummer: 1006333-32-9