Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959992-10G
OR959992-1G
OR959992-5G
APOSOR959992-10GEA
602
CHF
APOSOR959992-10G
APOSOR959992-1G
APOSOR959992-5G
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Propyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Formel:
C₈H₁₃NS MW: 155,261 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04506878 CAS-Nummer: 751436-48-3 |