N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959965-1G OR959965-5G
APOSOR959965-1GEA 201 CHF
APOSOR959965-1G APOSOR959965-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine
Formel: C₁₀H₁₅NS
MW: 181.298 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03724762
CAS-Nummer: 58924-50-8