Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959918-1G OR959918-5G
APOSOR959918-1GEA 262 CHF
APOSOR959918-1G APOSOR959918-5G
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20529527
CAS-Nummer: 1352318-12-7