2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959904-1G
OR959904-5G
APOSOR959904-1GEA
201
CHF
APOSOR959904-1G
APOSOR959904-5G
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formel:
C₁₂H₁₄N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11144623 CAS-Nummer: 173316-38-6 |