2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959902-1G
OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA
201
CHF
APOSOR959902-1G
APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ MW: 160,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11144672 CAS-Nummer: 147531-47-3 |