1-Butylpyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Butyl-1H-pyrazole
OR959882-1G
OR959882-5G
APOSOR959882-1GEA
88.9
CHF
APOSOR959882-1G
APOSOR959882-5G
1-Butylpyrazole 98%
1-Butylpyrazole
Formel:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,184 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08701137 CAS-Nummer: 52096-24-9 |