1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959881-10G OR959881-1G OR959881-5G
APOSOR959881-10GEA 645 CHF
APOSOR959881-10G APOSOR959881-1G APOSOR959881-5G
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole 97%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18889145
CAS-Nummer: 1344382-51-9