1-Propylpyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Propyl-1H-pyrazole
OR959874-100G OR959874-25G
APOSOR959874-100GEA 534 CHF
APOSOR959874-100G APOSOR959874-25G
1-Propylpyrazole 98%
1-Propylpyrazole
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110,157 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08696396
CAS-Nummer: 32500-67-7
UN: 1993
ADR: 3,III