N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methoxy-N-methylisobutyramide
OR959864-25G
APOSOR959864-25GEA 168 CHF
APOSOR959864-25G
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide 98%
N-Methoxy-N,2-dimethylpropanamide
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,173 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847606
CAS-Nummer: 113778-69-1