3,5-Dimethoxypyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959818-1G
OR959818-250MG
APOSOR959818-1GEA
905
CHF
APOSOR959818-1G
APOSOR959818-250MG
3,5-Dimethoxypyridazine 97%
3,5-Dimethoxypyridazine
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22381712 CAS-Nummer: 2096-20-0 |