Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-6-methylnicotinate
OR959791-1G OR959791-250MG
APOSOR959791-1GEA 64.5 CHF
APOSOR959791-1G APOSOR959791-250MG
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374919
CAS-Nummer: 886372-05-0