b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959761-1G OR959761-250MG OR959761-500MG
APOSOR959761-1GEA 940 CHF
APOSOR959761-1G APOSOR959761-250MG APOSOR959761-500MG
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-chlorobenzenepropanol
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.651 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10034619
CAS-Nummer: 37844-06-7