7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Nitro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR959733-100MG OR959733-1G OR959733-250MG
APOSOR959733-100MGEA 73.1 CHF
APOSOR959733-100MG APOSOR959733-1G APOSOR959733-250MG
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437646
CAS-Nummer: 22245-96-1