5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959700-1G OR959700-5G
APOSOR959700-1GEA 193 CHF
APOSOR959700-1G APOSOR959700-5G
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol 98%
5-Chloro-3-methoxypyridin-2-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
MW: 159.57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18415703
CAS-Nummer: 94135-59-8