3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959696-1G OR959696-5G
APOSOR959696-1GEA 262 CHF
APOSOR959696-1G APOSOR959696-5G
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Ethoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16852854
CAS-Nummer: 1339121-92-4