2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959694-1G OR959694-250MG
APOSOR959694-1GEA 62.7 CHF
APOSOR959694-1G APOSOR959694-250MG
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine 95%
2-Chloro-5-methyl-4-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19690032
CAS-Nummer: 97944-45-1