3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959666-1G OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA 59.2 CHF
APOSOR959666-1G APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09743454
CAS-Nummer: 281192-91-4