6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959603-10G OR959603-1G OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA 905 CHF
APOSOR959603-10G APOSOR959603-1G APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09940529
CAS-Nummer: 1016813-34-5