1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959601-1G
OR959601-250MG
APOSOR959601-1GEA
662
CHF
APOSOR959601-1G
APOSOR959601-250MG
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 96%
1-(5-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697709 CAS-Nummer: 325796-84-7 |