4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959581-1G OR959581-250MG
APOSOR959581-1GEA 939 CHF
APOSOR959581-1G APOSOR959581-250MG
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine
Formel: C₆H₉N₃O
MW: 139,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09054909
CAS-Nummer: 66131-71-3