5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR959568-1G OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA 145 CHF
APOSOR959568-1G APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₈H₈N₂OS
MW: 180.227 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463622
CAS-Nummer: 18593-44-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable