4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR959533-1G OR959533-5G
APOSOR959533-1GEA 140 CHF
APOSOR959533-1G APOSOR959533-5G
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₄S
MW: 152,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085719
CAS-Nummer: 16462-26-3