N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959529-1G
OR959529-25G
OR959529-5G
APOSOR959529-1GEA
64.5
CHF
APOSOR959529-1G
APOSOR959529-25G
APOSOR959529-5G
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine 97%
N,N-Dimethyl-5-nitropyridin-2-amine
Formel:
C₇H₉N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023450 CAS-Nummer: 2554-75-8 |