N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959493-1G
OR959493-5G
APOSOR959493-1GEA
262
CHF
APOSOR959493-1G
APOSOR959493-5G
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 98%
N-tert-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formel:
C₈H₁₂ClN₃ MW: 185,654 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09753659 CAS-Nummer: 876521-19-6 |