7,8-Dimethylquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959482-1G OR959482-5G
APOSOR959482-1GEA 323 CHF
APOSOR959482-1G APOSOR959482-5G
7,8-Dimethylquinoline 98%
7,8-Dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18448797
CAS-Nummer: 20668-35-3