3,6-Dicyanopicoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959412-1G OR959412-250MG
APOSOR959412-1GEA 436 CHF
APOSOR959412-1G APOSOR959412-250MG
3,6-Dicyanopicoline 97%
3,6-Dicyanopicoline
Formel: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20529525
CAS-Nummer: 1352318-05-8