Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-5-chloroisonicotinate
OR959406-1G OR959406-5G
APOSOR959406-1GEA 114 CHF
APOSOR959406-1G APOSOR959406-5G
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22375099
CAS-Nummer: 1227002-03-0