4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)picolinonitrile
OR959405-1G OR959405-5G
APOSOR959405-1GEA 142 CHF
APOSOR959405-1G APOSOR959405-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062860
CAS-Nummer: 127680-86-8