Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959377-1G
OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA
348
CHF
APOSOR959377-1G
APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204418 CAS-Nummer: 83751-12-6 |