3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR959373-100MG
OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA
158
CHF
APOSOR959373-100MG
APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₉NO·ClH MW: 135,592 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD13193583 CAS-Nummer: 693248-55-4 |