(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR959303-100MG
OR959303-250MG
APOSOR959303-100MGEA
40.1
CHF
APOSOR959303-100MG
APOSOR959303-250MG
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride 97%
(R)-Piperazin-2-ylmethanol dihydrochloride
Formel:
C₅H₁₂N₂O·2ClH MW: 189,083 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09954306 CAS-Nummer: 1217482-26-2 |