2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR959238-1G OR959238-250MG
APOSOR959238-1GEA 119 CHF
APOSOR959238-1G APOSOR959238-250MG
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione 95%
2-Methyl-1-phenylbutane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033549
CAS-Nummer: 6668-24-2