(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR959135-1G OR959135-250MG OR959135-500MG
APOSOR959135-1GEA 1050 CHF
APOSOR959135-1G APOSOR959135-250MG APOSOR959135-500MG
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀BrNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09253670
CAS-Nummer: 209963-04-2