Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958922-1G
OR958922-250MG
APOSOR958922-1GEA
758
CHF
APOSOR958922-1G
APOSOR958922-250MG
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate 95%
Methyl (2e)-3-cyclopentylprop-2-enoate
Formel:
C₉H₁₄O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24134929 CAS-Nummer: 136823-41-1 |